Learn More
Pimelato de dimetilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449507 5 g 5 g
11459507 25 g 25 g
11469507 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22026.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1732-08-7 | C9H16O4 | 188.22 g/mol
Dimethyl pimelate was used as the internal standard in the analysis of phthalates, sebacates, epoxidized soybean oil (ESBO) and polyadipates after transesterification to the ethyl esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El pimelato de dimetilo se utilizaba como patrón interno en el análisis de ftalatos, sebacatos, aceite de soja epoxidado (ESBO, por sus siglas en inglés) y poliadipatos tras su transformación en ésteres etílicos por transesterificación.
Solubilidad
Soluble en etanol, benceno y éter. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1732-08-7
Fórmula molecular C9H16O4
Peso molecular (g/mol) 188.22
Número MDL MFCD00008470
Clave InChI SHWINQXIGSEZAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl pimelate, heptanedioic acid, dimethyl ester, pimelic acid dimethyl ester, pimelic acid, dimethyl ester, dimethyl 1,7-heptanedioate, 1,7-dimethyl heptanedioate, heptanedioic acid, 1,7-dimethyl ester, unii-ge1pf3049f, heptanedioic acid dimethyl ester, 1ov5vo1
PubChem CID 74416
Nombre IUPAC heptanodioato de dimetilo
SMILES COC(=O)CCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl pimelate
Densidad 1.041
Punto de ebullición 121°C to 122°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Mild
Fórmula lineal CH3O2C(CH2)5CO2CH3
Índice de refracción 1.431
Cantidad 5 g
Beilstein 1777309
Información de solubilidad Soluble in ethanol,benzene,ether. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 99%