Learn More
Dimetil ftalato, TRC
Código de producto. 30135696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135696 100 g 100 g
17988124 10 g 10 g
17968424 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135696 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD477975100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131-11-3
Fórmula molecular C10 H10 O4
Peso molecular (g/mol) 194.18
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dimethyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester (9CI), Phthalic acid, dimethyl ester (6CI,8CI), 1,2-Dimethyl benzene-1,2-dicarboxylate, Avolin, DMF (insect repellent), DMP, Dimethyl 1,2-benzenedicarboxylate, Dimethyl o-phthalate, Dimethyl phthalate, Fermine, Metox 50, Mipax, NSC 15398, NTM, Palatinol M, Repeftal, Solvanom, Solvarone, Unimoll DM
Nombre IUPAC dimetil benceno-1,2-dicarboxilato
SMILES COC(=O)c1ccccc1C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, bis-methyl ester
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0579