Learn More
Ftalato de dimetilo, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10364980 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10364980 500 mL 500 ML
11418213 2.5 L 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10364980 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/4050/08
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 131-11-3
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00008425
Clave InChI NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl phthalate, dimethylphthalate, solvanom, solvarone, avolin, fermine, phthalic acid dimethyl ester, mipax, palatinol m, unimoll dm
PubChem CID 8554
ChEBI CHEBI:4609
Nombre IUPAC dimetil benceno-1,2-dicarboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OC
Especificaciones
Punto de fusión 2°C
Color Incolora
Punto de ebullición 282°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 500 mL
Densidad del vapor 6.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19g/mol
Forma física Líquido