Learn More
Ftalato de dimetilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11374479 250 g 250 g
11412387 500 g 500 g
11422387 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11374479 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14253.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 131-11-3 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Dimethyl phthalate is used as a plasticizer, solvent, rubber coating agent, molding powder, finishing agent and intermediate. Further, it is used in solid rocket propellants, safety glass, lacquer coatings, adhesives and sealants, toner and colorant products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ftalato de dimetilo se utiliza como plastificador, disolvente, agente de revestimiento de caucho, polvo de moldeo, agente de acabado y sustancia intermedia. Además, se utiliza en propulsores sólidos de cohetes, vidrio de seguridad, revestimientos lacados, adhesivos y sellantes, tóneres y productos colorantes.
Solubilidad
Miscible con alcohol, etanol, éter, benceno, cloroformo, ésteres, cetonas, disolventes orgánicos e hidrocarburos clorados. Ligeramente miscible con tetracloruro de carbono. Inmiscible con agua, éter de petróleo e hidrocarburos de parafina.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131-11-3
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00008425
Clave InChI NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl phthalate, dimethylphthalate, solvanom, solvarone, avolin, fermine, phthalic acid dimethyl ester, mipax, palatinol m, unimoll dm
PubChem CID 8554
ChEBI CHEBI:4609
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl phthalate
Punto de fusión ∼5°C
Densidad 1.19
Punto de ebullición 283°C to 284°C
Temperatura de inflamación 146°C (294°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.515
Cantidad 250 g
Beilstein 1911460
Índice Merck 14,3255
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ethanol,ether,benzene,chloroform,esters,ketones,organic solvents and chlorinated hydrocarbons. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water,petroleum ether and paraffin hydrocarbons.
Nombre IUPAC 1,2-dimetil benceno-1,2-dicarboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido