Learn More
Ftalato de dimetilo 5000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, bis-methyl ester |
| CAS | 131-11-3 |
| Fórmula molecular | C10 H10 O4 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dimethyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester (9CI), Phthalic acid, dimethyl ester (6CI,8CI), Avolin, DMF (insect repellent), DMP, Dimethyl 1,2-benzenedicarboxylate, Dimethyl o-phthalate, Dimethyl phthalate, Fermine, Metox 50, Mipax, NSC 15398, NTM, Palatinol M, Repeftal, Solvanom, Solvarone, Unimoll DM |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | dimetil benceno-1,2-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 194.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194,0579 g/mol |