Learn More
Dimetilftalato-13C2, TRC
Código de producto. 30381549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381549 100 mg
30387672 10 mg
30383862 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381549 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD477977100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346598-73-9
Fórmula molecular C813C2H10O4
Peso molecular (g/mol) 196.17
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1,2-Dimethyl-13C2 Ester, Avolin-13C2, DMF-13C2, DMP-13C2, Dimethyl-13C2 1,2-Benzenedicarboxylate, Dimethyl-13C2 o-Phthalate, Dimethyl-13C2 Phthalate, Fermine-13C2, Mipax-13C2, NSC 15398-13C2, NTM-13C2, Palatinol M-13C2, Repeftal-13C2, Solvanom-13C2, Solvarone-13C2, Unimoll DM-13C2
SMILES [13CH3]OC(=O)c1ccccc1C(=O)O[13CH3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl Phthalate-13C2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i1+1,2+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0646