Learn More
Fosforoclorurato de dimetilo (90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl Chlorophosphate |
| CAS | 813-77-4 |
| Fórmula molecular | C2 H6 Cl O3 P |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Phosphorochloridic acid, dimethyl ester, Methyl phosphorochloridate (6CI,7CI), Chlorodimethoxyphosphine oxide, Chlorodimethylphosphate, Dimethoxyphosphinic chloride, Dimethoxyphosphoryl chloride, Dimethyl chlorophosphate, Dimethyl chlorophosphonate, Dimet |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6ClO3P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3 |
| SMILES | COP(=O)(Cl)OC |
| Nombre IUPAC | [cloro(metoxi)fosforil]oximetano |
| Peso molecular (g/mol) | 144.494 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.974 |