Learn More
Dimetilfosfato, TRC
Código de producto. 30135835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135835 250 mg 250 miligramos
30136170 1 g 1 g
17923595 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135835 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD476995250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 813-78-5
Fórmula molecular C2 H7 O4 P
Peso molecular (g/mol) 126.05
Sinónimo Methyl phosphate ((CH3O)2(HO)PO) (6CI), DMP, Dimethyl hydrogen phosphate, Dimethyl phosphate, NSC 2676, O,O-Dimethyl hydrogen phosphate, O,O-Dimethyl phosphate, Dimethylphosphate
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno dimetílico
SMILES COP(=O)(O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl phosphate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7O4P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3,(H,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0082
Porcentaje de pureza >95%