Learn More
Dimetilfosfato Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30138295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138295 100 mg 100 miligramos
30136024 1 g 1 g
30005664 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138295 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD477600100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32586-82-6
Fórmula molecular C2 H6 O4 P . Na
Peso molecular (g/mol) 148.03
Sinónimo Phosphoric acid, dimethyl ester, sodium salt (1:1) (ACI), Phosphoric acid, dimethyl ester, sodium salt (8CI, 9CI), Dimethyl monosodium phosphate, Dimethyl sodium phosphate, Methyl sodium phosphite ((MeO)2(NaO)PO), Monosodium dimethyl phosphate, Sodium dimethyl phosphate, Dimethyl phosphate sodium salt
Nombre IUPAC sodio; Dimetil fosfato
SMILES [Na+].COP(=O)([O-])OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl Phosphate Sodium Salt
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7O4P.Na/c1-5-7(3,4)6-2;/h1-2H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.9901