Learn More
Sal sódica de dimetilfosfato-d6 (principal), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl Phosphate-d6 (Major) Sodium salt |
| CAS | 157487-94-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10 H13 N O2 . H Cl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Phosphoric Acid Dimethyl Ester-d6 Sodium Salt, Dimethyl-d6 Monosodium Phosphate, Dimethyl-d6 Sodium Phosphate, Monosodium Dimethyl-d6 Phosphate, Sodium Dimethyl-d6 Phosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c11-6-2-4-8-3-1-5-9(7-8)10(12)13;/h1,3,5,7H,2,4,6,11H2,(H,12,13);1H |
| SMILES | Cl.NCCCc1cccc(c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 3-(3-aminopropil)benzoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 215.677 |
| Mostrar más |