Learn More
Fosfato de dimetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10490731 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10490731 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10490731 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 325130010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl phosphate
Nombre de nota 98%
CAS 813-78-5
Color Marrón o incoloro a amarillo
Densidad 1.3230g/mL
Punto de ebullición 174°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C2H7O4P
Índice de refracción 1.4080 to 1.41
Número MDL MFCD00014887
Cantidad 1 g
Beilstein 01,III,1205
Gravedad específica 1.323
Sinónimo dimethyl phosphate, dimethylphosphate, phosphoric acid, dimethyl ester, o,o-dimethyl phosphate, unii-hi4k2c9uei, methyl phosphate meo 2 ho po, o,o-dimethyl hydrogen phosphate, hi4k2c9uei, dimethoxyphosphinic acid, dimethyl acid phosphate
Información de solubilidad Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone
Clave InChI KKUKTXOBAWVSHC-UHFFFAOYSA-N
SMILES COP(=O)(O)OC
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno dimetílico
Peso molecular (g/mol) 126.02
PubChem CID 13134
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyl phosphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, dimethyl ester