Learn More
Sal de sodio fosfato de dimetilo-13C2, TRC
Código de producto. 30135192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135192 2.5 mg 2.50 miligramo
30009808 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135192 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4776032.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 157487-95-1
Fórmula molecular 13C2H6NaO4P
Peso molecular (g/mol) 150.02
Sinónimo Phosphoric Acid Dimethyl Ester-13C2 Sodium Salt, Dimethyl-13C2 Monosodium Phosphate, Dimethyl-13C2 Sodium Phosphate, Monosodium Dimethyl-13C2 Phosphate, Sodium Dimethyl-13C2 Phosphate;
Nombre IUPAC fosfato de sodio di(metil-13C)
SMILES O=P(O[13CH3])(O[Na])O[13CH3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Dimethyl Phosphate 13C2
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7O4P.Na/c1-5-7(3,4)6-2;/h1-2H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 150