Learn More
Fenilfosfonita de dimetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477866 25 g 25 g
11384479 1 g 1 g
11467866 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14006.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2946-61-4 | C8H11O2P | 170.15 g/mol
Dimethyl phenylphosphonite is used in the preparation of phenyl-phosphonic acid dimethyl ester. It is used as a precursor for the preparation of dinitrosyltris(dimethyl phenylphosphonite)manganese(I) tetrafluoroborate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La fenilfosfonita de dimetilo se utiliza en la preparación de dimetiléster de ácido fenilfosfónico. Se utiliza como precursor para la preparación de dinitrosiltris(dimetil fenilfosfonita)manganeso(i) tetrafluoroborato.
Solubilidad
Miscible con alcohol. No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2946-61-4
Fórmula molecular C8H11O2P
Peso molecular (g/mol) 170.15
Número MDL MFCD00008352
Clave InChI LMZLQYYLELWCCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl phenylphosphonite, dimethoxyphenylphosphine, phenyldimethoxyphosphine, dimethylphenylphosphonite, phosphorus, dimethoxy phenyl, phosphonous acid, phenyl-, dimethyl ester, phenylphosphonous acid dimethyl ester, acmc-20al6n, php ome 2, dimethoxy phenyl phosphane
PubChem CID 76277
Nombre IUPAC dimetoxi(fenil)fosfano
SMILES COP(OC)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl phenylphosphonite
Densidad 1.072
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.529
Cantidad 25 g
Beilstein 1073018
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.15
Porcentaje de pureza 98%