Learn More
Dimetil fenilbutanol, TRC
Código de producto. 30138396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138396 250 mg 250 miligramos
30137926 100 mg 100 miligramos
17990385 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138396 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD203590250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2035-93-0
Fórmula molecular C12H18O
Peso molecular (g/mol) 178.27
Sinónimo alpha,gamma,gamma-Trimethylbenzenepropanol, 4-Methyl-4-phenyl-2-pentanol, NSC 245167, SymDeo MPP, Vetikol;
Nombre IUPAC 4-metil-4-fenilpentano-2-ol
SMILES CC(O)CC(C)(C)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl Phenylbutanol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O/c1-10(13)9-12(2,3)11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,13H,9H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1358