Learn More
Oxazol-4,5-dicarboxilato de dimetilo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11395055
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11395055 1 g 1 g
11385055 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11395055 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30009.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El teroxazol se ha sintetizado a partir de oxazol-4,5-dicarboxilato de dimetilo e isocianida de litiobenzilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72030-81-0
Fórmula molecular C7H7NO5
Peso molecular (g/mol) 185.135
Número MDL MFCD05863258
Clave InChI LYRDBSFJJDATFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl oxazole-4,5-dicarboxylate, 4,5-dimethyl 1,3-oxazole-4,5-dicarboxylate, methyl 5-methoxycarbonyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
PubChem CID 819934
Nombre IUPAC 1,3-oxazol-4,5-dicarboxilato de dimetilo
SMILES COC(=O)C1=C(OC=N1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl oxazole-4,5-dicarboxylate
Punto de fusión 74°C to 76°C
Punto de ebullición 150°C (12 mmHg)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.14
Porcentaje de pureza 99%