Learn More
Oxalato de dimetilo, TRC
Código de producto. 30382289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382289 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30382289 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47634550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxalic acid methyl ester
CAS 553-90-2
Fórmula molecular C4 H6 O4
Cantidad 50 g
Sinónimo Oxalic acid, bis-methyl ester, Ethanedioic acid, 1,2-dimethyl ester (ACI), Ethanedioic acid, dimethyl ester (9CI), Oxalic acid, dimethyl ester (6CI, 8CI), Dimethyl oxalate, Methyl oxalate, NSC 9374
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O4/c1-7-3(5)4(6)8-2/h1-2H3
SMILES COC(=O)C(=O)OC
Nombre IUPAC dimetil oxalato
Peso molecular (g/mol) 118.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0266