Learn More
Oxalato de dimetilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11488286 500 g 500 g
11478286 100 g 100 g
11498286 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488286 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15359.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 553-90-2 | C4H6O4 | 118.09 g/mol
Dimethyl oxalate is used as an alternate fuel in the direct oxidation fuel cell. It is involved in the catalytic hydrogenation using Cu/SiO2 to prepare ethylene glycol. It is also used in the selective gas-phase hydrogenation catalyzed by Ag/SiO2 to get the corresponding alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El oxalato de dimetilo se utiliza como combustible alternativo en la célula de combustible de oxidación directa. Participa en la hidrogenación catalítica utilizando Cu/SiO2 para preparar glicol etilénico. También se utiliza en la hidrogenación selectiva en fase gaseosa catalizada por Ag/SiO2 para obtener el alcohol correspondiente.
Solubilidad
Soluble en etanol. Ligeramente soluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 553-90-2
Fórmula molecular C4H6O4
Peso molecular (g/mol) 118.09
Número MDL MFCD00008442
Clave InChI LOMVENUNSWAXEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl oxalate, ethanedioic acid, dimethyl ester, oxalic acid dimethyl ester, dimethyloxalate, oxalic acid, dimethyl ester, dimethyl ethanedioate, unii-iq3q79344s, ethanedioic acid, 1,2-dimethyl ester, dimethyl ethane-1,2-dioate, dimethyl ester of oxalic acid
PubChem CID 11120
ChEBI CHEBI:6859
Nombre IUPAC dimetil oxalato
SMILES COC(=O)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl oxalate
Punto de fusión 50°C to 54°C
Densidad 1.148
Punto de ebullición 162°C to 163°C
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 1071744
Índice Merck 14,6106
Información de solubilidad Soluble in ethanol. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.09
Porcentaje de pureza 99%