Learn More
Naftaleno-2,6-dicarboxilato de dimetilo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338636 5 g 5 g
11348636 25 g 25 g
11358636 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11338636 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17689.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 840-65-3 | C14H12O4 | 244.246 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dimetilnaftaleno-2,6-dicarboxilato se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en tolueno caliente (turbidez muy débil). Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 840-65-3
Fórmula molecular C14H12O4
Peso molecular (g/mol) 244.246
Número MDL MFCD00004100
Clave InChI GYUVMLBYMPKZAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl 2,6-naphthalenedicarboxylate, 2,6-dicarbomethoxynaphthalene, 2,6-naphthalenedicarboxylic acid, dimethyl ester, unii-x4q5t8rs0g, dimethyl-2,6-naphthalenedicarboxylate, 2,6-naphthalenedicarboxylic acid dimethyl ester, x4q5t8rs0g, 2,6-naphthalene dicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethylnaphthalene-2,6-dicarboxylate, 2,6-naphthalenedicarboxylic acid, 2,6-dimethyl ester
PubChem CID 61225
Nombre IUPAC naftaleno-2,6-dicarboxilato de dimetilo
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl naphthalene-2,6-dicarboxylate
Punto de fusión 187°C to 193°C
Temperatura de inflamación 232°C (449°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 987259
Información de solubilidad Soluble in hot toluene (very faint turbidity). Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.25
Porcentaje de pureza ≥99%