Learn More
Dimetil N-terc-butoxicarbonil-3-hidroxiaspartato, mezcla de diastereómeros, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl N-tert-Butoxycaronyl-3-hydroxyaspartate, Mixture of |
| CAS | 471242-81-6 |
| Fórmula molecular | C11 H19 N O7 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H19NO7/c1-11(2,3)19-10(16)12-6(8(14)17-4)7(13)9(15)18-5/h6-7,13H,1-5H3,(H,12,16)/t6-,7?/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)C(O)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | dimetil (3S)-2-hidroxi-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]butanodioato |
| Peso molecular (g/mol) | 277.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.1162 |