Learn More
Dimetil N,N-diisopropilfosforamidito, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl N,N-Diisopropylphosphoramidite |
| CAS | 122194-07-4 |
| Fórmula molecular | C8 H20 N O2 P |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H20NO2P/c1-7(2)9(8(3)4)12(10-5)11-6/h7-8H,1-6H3 |
| SMILES | COP(OC)N(C(C)C)C(C)C |
| Nombre IUPAC | N-dimetoxifosfanil-N-propan-2-ilpropan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 193.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.1232 |