Learn More
N,N-Diisopropilfosforamidita de dimetilo
Código de producto. 11372849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372849 5 g 5 g
11362849 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372849 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27723.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122194-07-4
Fórmula molecular C8H20NO2P
Peso molecular (g/mol) 193.227
Número MDL MFCD00153505
Clave InChI KXUMNSXPAYCKPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl n,n-diisopropylphosphoramidite, diisopropylaminodimethoxyphosphine, phosphoramidous acid,n,n-bis 1-methylethyl-, dimethyl ester, dimethoxyphosphanyl diisopropylamine, acmc-1cby2, dimethyl diisopropylphosphoramidite, dimethyl-n,n-diisopropylphosphoramidite, dimethyl n,n-diisopropylphosphoramidite gc
PubChem CID 5171659
Nombre IUPAC N-dimetoxifosfanil-N-propan-2-ilpropan-2-amina
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl N,N-diisopropylphosphoramidite
Fórmula lineal (CH3O)2PN[CH(CH3)2]2
Cantidad 5 g
Sensibilidad Very Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.23