Learn More
Dimetil N-Cianoditioiminocarbonato, TRC
Código de producto. 30383109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383109 25 g
30369585 10 g
30369261 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383109 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47200025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10191-60-3
Fórmula molecular C4H6N2S2
Peso molecular (g/mol) 146.23
Sinónimo (Cyanimino)bis(methylthio)methane, (Cyanimino)dimethyldithiocarbonate, Cyanocarbonodithioimidic acid dimethyl ester, Dimethyl (N-cyano) carbonimidodithioate, Dimethyl N-cyanodithiocarbonimidate, Dimethyl N-cyanodithioimidocarbonate, Dimethyl N-cyanodithioiminocarbonate, Dimethyl N-cyanoimidodithiocarbonate, Dimethyl N-cyanoiminodithiocarbonate, Dimethyl cyanimidodithiocarbonate, Dimethyl cyanocarbonimidodithioate, Dimethyl cyanodithioimidocarbonate, Dimethyl cyanoimidodithiocarbonate, Dimethyl cyanoiminodithiocarbonate, N-Cyanoiminodithiocarbonic acid dimethyl ester, N-[Bis(methylthio)methylene]cyanamide, NSC 145987, S,S-Dimethyl (N-cyanoimido)dithiocarbonate, S,S-Dimethyl cyanoimidodithiocarbonate, S,S-Dimethyl cyanoiminodithiocarbamate, S,S'-Dimethyl N-cyanodithioiminocarbonate, S,S'-Dimethyl cyanodithioimidocarbonate
Nombre IUPAC bis(methylsulfanyl)methylidenecyanamide
SMILES CSC(=NC#N)SC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl N-Cyanodithioiminocarbonate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2S2/c1-7-4(8-2)6-3-5/h1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.9972