Learn More
Mesaconato de dimetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl Mesaconate |
| CAS | 617-53-8 |
| Fórmula molecular | C7 H10 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (2E)-2-Methyl-2-butenedioic Acid Dimethyl Ester, (E)-2-Methyl-2-butenedioic Acid Dimethyl Ester, Mesaconic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl Methylfumarate, NSC 226153 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h4H,1-3H3/b5-4+ |
| SMILES | COC(=O)\C=C(/C)\C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | dimetil (E)-2-metilbut-2-enodioato |
| Peso molecular (g/mol) | 158.152 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.058 |