Learn More
Malonato de dimetilo, TRC
Código de producto. 30375944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30375944 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30375944 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD474590100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malonic acid dimethyl ester
CAS 108-59-8
Fórmula molecular C5 H8 O4
Cantidad 100 g
Sinónimo Malonic acid-dimethyl ester, Propanedioic acid, 1,3-dimethyl ester (ACI), Malonic acid, dimethyl ester (6CI, 8CI), Propanedioic acid, dimethyl ester (9CI), Dimethyl 1,3-propanedioate, Dimethyl malonate, Dimethyl propanedioate, Methyl malonate, NSC 620046
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O4/c1-8-4(6)3-5(7)9-2/h3H2,1-2H3
SMILES COC(=O)CC(=O)OC
Nombre IUPAC dimetil propanodioato
Peso molecular (g/mol) 132.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0423