Learn More
Dimetilmalonato-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl Malonate-d2 |
| CAS | 36647-07-1 |
| Fórmula molecular | C5H6D2O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,2-Dideuteriomalonic Acid Dimethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O4/c1-8-4(6)3-5(7)9-2/h3H2,1-2H3/i3D2 |
| SMILES | COC(C([2H])([2H])C(OC)=O)=O |
| Nombre IUPAC | dimetilmalonato-d2 |
| Peso molecular (g/mol) | 134.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.05 |