Learn More
Malonato de dimetilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13448478 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
5 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13448478 5 L Tambor de plástico 5 litros
10657362 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10647362 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13448478 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 220700051
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-59-8 | C5H8O4 | 132.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-59-8
Fórmula molecular C5H8O4
Peso molecular (g/mol) 132.12
Número MDL MFCD00008460
Clave InChI BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl malonate, methyl malonate, propanedioic acid, dimethyl ester, malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl propanedioate, dimethyl 1,3-propanedioate, malonic acid, dimethyl ester, unii-em8y79998c, ccris 8981, propanedioic acid dimethyl ester
PubChem CID 7943
Nombre IUPAC dimetil propanodioato
SMILES COC(=O)CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl malonate
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión -62.0°C
Color Incolora
Densidad 1.1560g/mL
Punto de ebullición 180.0°C to 181.0°C
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal CH3O2CCH2CO2CH3
Índice de refracción 1.4120 to 1.4140
Cantidad 5 L
Beilstein 02,572
Fieser 08,193; 13,34
Índice Merck 15,6168
Gravedad específica 1.156
Información de solubilidad Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.12
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido