Learn More
Malonato de dimetilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10657362 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
5 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10657362 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10647362 1 L Frasco de vidrio 1 litro
13448478 5 L Tambor de plástico 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10657362 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 220702500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 108-59-8 | C5H8O4 | 132.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-59-8
Fórmula molecular C5H8O4
Peso molecular (g/mol) 132.12
Número MDL MFCD00008460
Clave InChI BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl malonate, methyl malonate, propanedioic acid, dimethyl ester, malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl propanedioate, dimethyl 1,3-propanedioate, malonic acid, dimethyl ester, unii-em8y79998c, ccris 8981, propanedioic acid dimethyl ester
PubChem CID 7943
Nombre IUPAC dimetil propanodioato
SMILES COC(=O)CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl malonate
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión -62.0°C
Color Incolora
Densidad 1.1560g/mL
Punto de ebullición 180.0°C to 181.0°C
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3O2CCH2CO2CH3
Índice de refracción 1.4120 to 1.4140
Cantidad 250 mL
Beilstein 02,572
Fieser 08,193; 13,34
Índice Merck 15,6168
Gravedad específica 1.156
Información de solubilidad Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.12
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido