Learn More
Malonato de dimetilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424473
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424473 500 g 500 g
11414473 100 g 100 g
11434473 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424473 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11007.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-59-8 | C5H8O4 | 132.115 g/mol
Dimethyl malonate is a reagent used in organic synthesis. It acts as a precursor for the synthesis of mono-substituted and di-substituted acetic acid, barbiturates, vitamin B1 and vitamin B6. It is used in the pharmaceutical industry to prepare pharmaceuticals like chloroquine and butazolidin. It is involved in the synthesis of diastereomeric pure thienylpyridines by reacting with 1,3-diphenylprop-2-enyl acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Dimetil malonato es un reactivo utilizado en la síntesis orgánica. Actúa como precursor de la síntesis de ácido acético monosustituido y disustituido, barbitúricos, vitamina B1 y vitamina B6. Se utiliza en la industria farmacéutica para preparar productos farmacéuticos como la cloroquina y la butazolidina. Participa en la síntesis de tienilpiridinas puras diastereoméricas al reaccionar con 1,3-difenilprop-2-acetato de enilo.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter y aceites. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con ácidos, bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-59-8
Fórmula molecular C5H8O4
Peso molecular (g/mol) 132.115
Número MDL MFCD00008460
Clave InChI BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl malonate, methyl malonate, propanedioic acid, dimethyl ester, malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl propanedioate, dimethyl 1,3-propanedioate, malonic acid, dimethyl ester, unii-em8y79998c, ccris 8981, propanedioic acid dimethyl ester
PubChem CID 7943
Nombre IUPAC dimetil propanodioato
SMILES COC(=O)CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl malonate
Punto de fusión -62°C
Densidad 1.156
Punto de ebullición 180°C to 181°C
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Índice de refracción 1.413
Cantidad 500 g
Beilstein 774261
Índice Merck 14,6096
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ether and oils. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.12
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyl malonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl malonate