Learn More
Maleato de dimetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Maleic acid dimethyl ester |
| CAS | 624-48-6 |
| Fórmula molecular | C6 H8 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Dimethyl Maleate, 2-Butenedioic acid (2Z)-, 1,4-dimethyl ester (ACI), 2-Butenedioic acid (2Z)-, dimethyl ester (9CI), 2-Butenedioic acid (Z)-, dimethyl ester (ZCI), Maleic acid, dimethyl ester (6CI, 8CI), (2Z)-2-Butenedioic acid dimethyl ester, (Z)-2-Butenedioic acid dimethyl ester, (Z)-Dimethyl 2-butenedioate, 1,4-Dimethyl (2Z)-but-2-enedioate, Dimethyl (Z)-but-2-enedioate, Dimethyl (Z)-butenedioate, Dimethyl cis-butenedioate, Dimethyl cis-ethenedicarboxylate, Dimethyl cis-ethylenedicarboxylate, Dimethyl maleate, Methyl maleate, Sipomer DMM |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3- |
| SMILES | COC(=O)\C=C/C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | Dimetil (Z)-but-2-enodioato |
| Peso molecular (g/mol) | 144.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.0423 |