Learn More
Maleato de dimetilo, Mikromol™
Código de producto. 18033850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
18033850 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18033850 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3170.010100
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Maleato de dimetilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maleic acid dimethyl ester
CAS 624-48-6
Nombres de analitos o componentes Maleic acid dimethyl ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H8 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Dimethyl Maleate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3-
SMILES COC(=O)\C=C/C(=O)OC
Nombre IUPAC Dimetil (Z)-but-2-enodioato
Peso molecular (g/mol) 144.13
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0423 g/mol