Learn More
Maleato de dimetilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15730839 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
5 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15730839 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10490871 1 L Frasco de vidrio 1 litro
13458468 5 L Tambor de plástico 5 litros
3 options
Código de producto. 15730839
Marca: Thermo Scientific Acros 218462500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 624-48-6 | C6H8O4 | 144.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-48-6
Fórmula molecular C6H8O4
Peso molecular (g/mol) 144.13
Número MDL MFCD00008459
Clave InChI LDCRTTXIJACKKU-ARJAWSKDSA-N
Sinónimo dimethyl maleate, maleic acid, dimethyl ester, methyl maleate, sipomer dmm, maleic acid dimethyl ester, dimethyl cis-butenedioate, 2-butenedioic acid z-, dimethyl ester, dimethyl cis-ethylenedicarboxylate, 2-butenedioic acid 2z-, dimethyl ester, 2-butenedioic acid, dimethyl ester, z
PubChem CID 5271565
ChEBI CHEBI:35460
Nombre IUPAC Dimetil (Z)-but-2-enodioato
SMILES COC(=O)C=CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl maleate
Nombre de nota 96%
Punto de fusión -17.5°C
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 204.0°C to 205.0°C
Temperatura de inflamación 95°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3O2CCH=CHCO2CH3
Índice de refracción 1.4410 to 1.4430
Cantidad 250 mL
Beilstein 02,751
Gravedad específica 1.15
Información de solubilidad Solubility in water: 80g/L (25°C)
Viscosidad 4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.13
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido