Learn More
Maleato de dimetilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
5000 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463188 5000 g 5000 g
11304489 100 g 100 g
11453188 250 g 250 g
11443188 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11463188 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18944.0I
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 624-48-6 | C6H8O4 | 144.126 g/mol
Dimethyl maleate is acts as a dienophile involved in ultrasonic irradiation promoted Diels-Alder reaction with substituted furans. It is widely used as an intermediate and additive for pharmaceuticals, copolymers, pigments, plastics, paints, adhesives and agrochemicals. As an internal modifier, it increases the glass transition temperature of styrene or vinyl chloride polymer. It plays a vital role to improve the hardness and toughness of polymer films such as copolymers of vinyl acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El maleato de dimetilo actúa como dienófilo implicado en la reacción Diels-Alder fomentada por irradiación ultrasónica con furanos sustituidos. Se utiliza ampliamente como intermediario y aditivo para productos farmacéuticos, copolímeros, pigmentos, plásticos, pinturas, adhesivos y agroquímicos. Como modificador interno, aumenta la temperatura de transición del vidrio del polímero de cloruro de vinilo o estireno. Desempeña un papel vital para mejorar la dureza y rigidez de las películas poliméricas, como los copolímeros de acetato de vinilo.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con ácidos, bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-48-6
Fórmula molecular C6H8O4
Peso molecular (g/mol) 144.126
Número MDL MFCD00008459
Clave InChI LDCRTTXIJACKKU-ARJAWSKDSA-N
Sinónimo dimethyl maleate, maleic acid, dimethyl ester, methyl maleate, sipomer dmm, maleic acid dimethyl ester, dimethyl cis-butenedioate, 2-butenedioic acid z-, dimethyl ester, dimethyl cis-ethylenedicarboxylate, 2-butenedioic acid 2z-, dimethyl ester, 2-butenedioic acid, dimethyl ester, z
PubChem CID 5271565
ChEBI CHEBI:35460
Nombre IUPAC Dimetil (Z)-but-2-enodioato
SMILES COC(=O)C=CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl maleate
Punto de fusión -19°C
Densidad 1.151
Punto de ebullición 204°C to 205°C
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Índice de refracción 1.442
Cantidad 5000 g
Número UN UN2810
Beilstein 471705
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.13
Porcentaje de pureza 96%