Learn More
(+)-Dimetil L-tartrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10016093 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10016093 500 g Frasco de vidrio 500 g
10522391 25 g Frasco de vidrio 25 g
10429470 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10016093 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 172495000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 608-68-4 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 608-68-4
Fórmula molecular C6H10O6
Peso molecular (g/mol) 178.14
Número MDL MFCD00064437
Clave InChI PVRATXCXJDHJJN-QWWZWVQMSA-N
Sinónimo +-dimethyl l-tartrate, dimethyl l-tartrate, 2r,3r-dimethyl 2,3-dihydroxysuccinate, dimethyl +-tartrate, l-+-tartaric acid dimethyl ester, dimethyl l-+-tartrate, 1,4-dimethyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, 1,4-dimethyl ester, dimethyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate, l-tartaric acid, dimethyl ester
PubChem CID 11851
Nombre IUPAC dimetil (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioato
SMILES COC(=O)C(C(C(=O)OC)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Dimethyl L-tartrate
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 48°C to 50°C
Color Blanco
Punto de ebullición 157°C to 159°C (15.0 hPa)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [-CH(OH)CO2CH3]2
Cantidad 500 g
Beilstein 03, 510
Fieser 13,124
Condición de rotación específica + 21.00 (20.00°C c=10,H2O)
Rotación específica + 21
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystals