Learn More
L-tartrato de dimetilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392556 25 g 25 g
11302566 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392556 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06561.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 608-68-4 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
Dimethyl L-tartrate is a chiral auxiliary used for the enantioselective epoxidation of allylic alcohols. It is used for asymmetric α-halogenation of acetals. It is a starting material for the synthesis of chiral building blocks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El L-tartrato de dimetilo es un auxiliar quiral que se utiliza para la epoxidación enantioselectiva de alcoholes alílicos. Se utiliza para la α-halogenación asimétrica de acetales. Es un material de partida para la síntesis de compuestos básicos quirales.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 608-68-4
Fórmula molecular C6H10O6
Peso molecular (g/mol) 178.14
Número MDL MFCD00064437
Clave InChI PVRATXCXJDHJJN-QWWZWVQMSA-N
Sinónimo +-dimethyl l-tartrate, dimethyl l-tartrate, 2r,3r-dimethyl 2,3-dihydroxysuccinate, dimethyl +-tartrate, l-+-tartaric acid dimethyl ester, dimethyl l-+-tartrate, 1,4-dimethyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, 1,4-dimethyl ester, dimethyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate, l-tartaric acid, dimethyl ester
PubChem CID 11851
Nombre IUPAC dimetil (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioato
SMILES COC(=O)C(C(C(=O)OC)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl L-tartrate
Punto de fusión 56°C to 61°C
Densidad 1.3
Punto de ebullición 158°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >170°C (338°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1726256
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica +21° (c=1 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.14
Porcentaje de pureza 99%