Learn More
Clorhidrato de dimetil L-glutamato, Mikromol™
Código de producto. 30050610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050610 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050610 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1301.030025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de dimetil L-glutamato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl L-Glutamate Hydrochloride
CAS 23150-65-4
Nombres de analitos o componentes Dimethyl L-Glutamate Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H13 N O4 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo L-Glutamic acid, 1,5-dimethyl ester, hydrochloride (1:1), Glutamic acid, dimethyl ester, hydrochloride, L- (7CI,8CI), L-Glutamic acid, dimethyl ester, hydrochloride (9CI), Dimethyl (S)-2-aminopentanedioate hydrochloride, Dimethyl L-glutamate hydrochloride, Dimethyl glutamate hydrochloride, Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, NSC 83254
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13NO4.ClH/c1-11-6(9)4-3-5(8)7(10)12-2;/h5H,3-4,8H2,1-2H3;1H/t5-;/m0./s1
SMILES Cl.COC(=O)CC[C@H](N)C(=O)OC
Nombre IUPAC Dimetil (2S)-2-aminopentanedioato;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 211.6434
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211,0611 g/mol