Learn More
Clorhidrato de dimetil L-aspartato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl L-Aspartate Hydrochloride |
| CAS | 32213-95-9 |
| Fórmula molecular | C6H11NO4.HCl |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | L-Aspartic Acid Dimethyl Ester Hydrochloride, Dimethyl (S)-2-Aminosuccinate Hydrochloride, Dimethyl (S)-Aspartate Hydrochloride, Dimethyl Aspartate Hydrochloride, NSC 112494 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO4.ClH/c1-10-5(8)3-4(7)6(9)11-2;/h4H,3,7H2,1-2H3;1H/t4-;/m0./s1 |
| SMILES | COC(C[C@H](N)C(OC)=O)=O.Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de hidrógeno de dimetil L-aspartato |
| Peso molecular (g/mol) | 197.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.05 |
Título del producto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?