Learn More
Clorhidrato de dimetil L-aspartato, TRC
Código de producto. 30370365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30370365 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30370365 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4623451G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl L-Aspartate Hydrochloride
CAS 32213-95-9
Fórmula molecular C6H11NO4.HCl
Cantidad 1 g
Sinónimo L-Aspartic Acid Dimethyl Ester Hydrochloride, Dimethyl (S)-2-Aminosuccinate Hydrochloride, Dimethyl (S)-Aspartate Hydrochloride, Dimethyl Aspartate Hydrochloride, NSC 112494
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO4.ClH/c1-10-5(8)3-4(7)6(9)11-2;/h4H,3,7H2,1-2H3;1H/t4-;/m0./s1
SMILES COC(C[C@H](N)C(OC)=O)=O.Cl
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno de dimetil L-aspartato
Peso molecular (g/mol) 197.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.05
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.