Learn More
Itaconato de dimetilo, TRC
Código de producto. 30383222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30383222 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30383222 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4742055G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Itaconic Acid-Dimethyl Ester
CAS 617-52-7
Fórmula molecular C7 H10 O4
Cantidad 5 g
Sinónimo Butanedioic acid, methylene-, dimethyl ester (9CI), Itaconic acid dimethyl ester (6CI), Succinic acid, methylene-, dimethyl ester (8CI), 1,4-Dimethyl 2-methylidenebutanedioate, 2-(Methylene)butanedioic dimethyl ester, 2-Methylene-succinic acid dimethyl ester, Dimethyl 2-methylenesuccinate, Dimethyl itaconate, Dimethyl methylenebutanedioate, Dimethyl methylenesuccinate, Methyl 4-methoxy-2-methylene-4-oxobutanoate, Methylenebutanedioic acid dimethyl ester, Methylenesuccinic acid dimethyl ester, NSC 9385
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h1,4H2,2-3H3
SMILES COC(=O)CC(=C)C(=O)OC
Nombre IUPAC dimetil 2-metilidenbutanodioato
Peso molecular (g/mol) 158.152
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.058