Learn More
Itaconato de dimetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11313296 500 g 500 g
11303296 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313296 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12652.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 617-52-7 | C7H10O4 | 158.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-52-7
Fórmula molecular C7H10O4
Peso molecular (g/mol) 158.15
Número MDL MFCD00008446
Clave InChI ZWWQRMFIZFPUAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl itaconate, dimethyl 2-methylenesuccinate, dimethylitaconate, itaconic acid dimethyl ester, itaconic acid, dimethyl ester, butanedioic acid, methylene-, dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-methylidenebutanedioate, dimethyl methylenesuccinate, unii-11jib0yi93, succinic acid, methylene-, dimethyl ester
PubChem CID 69240
Nombre IUPAC dimetil 2-metilidenbutanodioato
SMILES COC(=O)CC(=C)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl itaconate
Punto de fusión 33°C to 39°C
Densidad 1.124
Punto de ebullición 207°C to 208°C
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 386674
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.16
Porcentaje de pureza 97%