Learn More
Itaconato de dimetilo, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10143340 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10143340 500 g Frasco de vidrio 500 g
10061600 100 g Frasco de vidrio 100 g
11975031 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10143340 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149165000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 617-52-7 | C7H10O4 | 158.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-52-7
Fórmula molecular C7H10O4
Peso molecular (g/mol) 158.15
Número MDL MFCD00008446
Clave InChI ZWWQRMFIZFPUAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl itaconate, dimethyl 2-methylenesuccinate, dimethylitaconate, itaconic acid dimethyl ester, itaconic acid, dimethyl ester, butanedioic acid, methylene-, dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-methylidenebutanedioate, dimethyl methylenesuccinate, unii-11jib0yi93, succinic acid, methylene-, dimethyl ester
PubChem CID 69240
SMILES COC(=O)CC(=C)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl itaconate
Punto de fusión 34.0°C to 39.0°C
Color Blanco
Densidad 1.2400g/mL
Punto de ebullición 208.0°C
Temperatura de inflamación 100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3O2CCH2C(=CH2)CO2CH3
Cantidad 500 g
Beilstein 02,762
Gravedad específica 1.24
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Nombre IUPAC dimetil 2-metilidenbutanodioato
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Masa de baja fusión cristalina o líquido