Learn More
Dimetil isosorbida, Mikromol™
Descripción
Dimetil isosorbida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl Isosorbide |
| CAS | 5306-85-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Dimethyl Isosorbide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H14 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Dimethyl Isosorbide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O4/c1-9-5-3-11-8-6(10-2)4-12-7(5)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,7-,8-/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1CO[C@@H]2[C@@H](CO[C@H]12)OC |
| Nombre IUPAC | (3S,3aR,6R,6aR)-3,6-dimetoxi-2,3,3a,5,6,6a-hexahidrofurano[3,2-b]furano |
| Mostrar más |