Learn More
Fosfato de isopropenilo de dimetilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11377109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377109 100 g 100 g
11357109 5 g 5 g
11367109 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11377109 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27353.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4185-82-4
Fórmula molecular C5H11O4P
Peso molecular (g/mol) 166.113
Número MDL MFCD09953485
Clave InChI CLUBBNMVLUHMDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl isopropenyl phosphate, phosphoric acid, isopropenyl dimethyl ester, phosphoric acid, dimethyl 1-methylethenyl ester, isopropenyl dimethyl phosphate, 1-propen-2-yl-dimethyl phosphate, dimethyl 1-methylethenyl phosphate, phosphoric acid dimethyl=1-methylvinyl ester, isopropenyl methyl phosphate, c3h5o meo 2po
PubChem CID 581450
Nombre IUPAC fosfato de prop-1-en-2-il de dimetilo
SMILES CC(=C)OP(=O)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl isopropenyl phosphate
Punto de ebullición 120°C (7.5 mmHg)
Índice de refracción 1.42
Cantidad 100 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.11
Porcentaje de pureza 95%