Learn More
Isoftalato de dimetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isophthalic acid, bis-methyl ester |
| CAS | 1459-93-4 |
| Fórmula molecular | C10 H10 O4 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 1,3-dimethyl ester, 1,3-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester (9CI), Isophthalic acid, dimethyl ester (6CI,8CI), 1,3-Di(methoxycarbonyl)benzene, 1,3-Dimethyl benzene-1,3-dicarboxylate, DMIP, Dimethy isophthalate, Dimethyl 1,3-benzenedicarboxylate, Dimethyl isophthalate, Dimethyl m-phthalate, Methyl 3-carbomethoxybenzoate, Methyl isophthalate, Morflex 1129, NSC 15313, Isophthalic acid, bis-methyl ester, Isophthalic acid dimethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(c1)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | dimetil benceno-1,3-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 194.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.0579 |