Learn More
Isoftalato de dimetilo, TRC
Código de producto. 30386584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30386584 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30386584 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47404510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isophthalic acid, bis-methyl ester
CAS 1459-93-4
Fórmula molecular C10 H10 O4
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 1,3-dimethyl ester, 1,3-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester (9CI), Isophthalic acid, dimethyl ester (6CI,8CI), 1,3-Di(methoxycarbonyl)benzene, 1,3-Dimethyl benzene-1,3-dicarboxylate, DMIP, Dimethy isophthalate, Dimethyl 1,3-benzenedicarboxylate, Dimethyl isophthalate, Dimethyl m-phthalate, Methyl 3-carbomethoxybenzoate, Methyl isophthalate, Morflex 1129, NSC 15313, Isophthalic acid, bis-methyl ester, Isophthalic acid dimethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cccc(c1)C(=O)OC
Nombre IUPAC dimetil benceno-1,3-dicarboxilato
Peso molecular (g/mol) 194.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0579