Learn More
Dimetil isoftalato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10225860 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10225860 25 g Frasco de plástico 25 g
10675822 500 g Frasco de plástico 500 GR
10164250 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10225860 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 186510250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1459-93-4 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1459-93-4
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00008433
Clave InChI VNGOYPQMJFJDLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl isophthalate, dimethyl m-phthalate, isophthalic acid dimethyl ester, methyl isophthalate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, morflex 1129, dimethyl 1,3-benzenedicarboxylate, dimethylisophthalate, methyl 3-carbomethoxy benzoate, isophthalic acid, dimethyl ester
PubChem CID 15088
Nombre IUPAC dimetil benceno-1,3-dicarboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl isophthalate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión >66.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 124°C (16.0 hPa)
Temperatura de inflamación 138°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H4(CO2CH3)2
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Viscosidad 2.14 mPa.s (99°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Copos o polvo cristalino