Learn More
Isoftalato de dimetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490228 100 g 100 g
11400238 500 g 500 g
11410238 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11490228 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23779.22
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 1459-93-4 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1459-93-4
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00008433
Clave InChI VNGOYPQMJFJDLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl isophthalate, dimethyl m-phthalate, isophthalic acid dimethyl ester, methyl isophthalate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, morflex 1129, dimethyl 1,3-benzenedicarboxylate, dimethylisophthalate, methyl 3-carbomethoxy benzoate, isophthalic acid, dimethyl ester
PubChem CID 15088
Nombre IUPAC dimetil benceno-1,3-dicarboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(=O)OC
Specifica
Nombre del producto químico o material Dimethyl isophthalate
Punto de fusión 67°C to 70°C
Densidad 1.194
Punto de ebullición 282°C
Temperatura de inflamación 138°C (280°F)
Olor Mild
Cantidad 100 g
Beilstein 1912251
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.