Learn More
Isoftalato de dimetilo-2,4,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isophthalic Acid Dimethyl Ester D4 (phenyl-2,4,5,6-D4) |
| CAS | 1007509-57-0 |
| Fórmula molecular | C10 D4 H6 O4 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 1,3-Benzene-2,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1,3-dimethyl ester, 1,3-Di(methoxycarbonyl)benzene-2,4,5,6-d4, 1,3-Dimethyl benzene-2,4,5,6-d4-1,3-dicarboxylate, Dimethyl isophthalate-d4, Dimethyl 1,3-benzenedicarboxylate-d4, Dimethyl m-phthalate-d4, Isophthalic acid dimethyl ester-d4, Isophthalic-d4 acid dimethyl ester, Isophthalic acid dimethyl ester D4 (phenyl-2,4,5,6-D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)14-2/h3-6 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)OC)c([2 H])c(C(=O)OC)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,3-dicarboxilato de dimetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 198.209 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.083 g/mol |
| Mostrar más |