Learn More
Dimetil isobutilmalonato, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10232802 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10232802 5 g Frasco de vidrio 5 g
10673563 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10232802 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 350470050
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 39520-24-6
Fórmula molecular C9H16O4
Peso molecular (g/mol) 188.22
Número MDL MFCD00015640
Clave InChI GAZFDPSEEIVCEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl isobutylmalonate, dimethyl 2-isobutylmalonate, dimethylisobutylmalonate, propanedioic acid, 2-2-methylpropyl-, 1,3-dimethyl ester, propanedioic acid, 2-methylpropyl-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 2-2-methylpropyl propanedioate, malonic acid, isobutyl-, dimethyl ester, acmc-1ailj, dimethyl2-isobutylmalonate
PubChem CID 170218
Nombre IUPAC dimetil 2-(2-metilpropil)propanodioato
SMILES COC(=O)C(CC(C)C)C(=O)OC
Specifications
Nombre del producto químico o material Dimethyl isobutylmalonate
Nombre de nota 98%
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 211.0°C (763.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4230 to 1.4250
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Show More Show Less
RU– Solo para uso en investigación