Learn More
Heptanodioato de dimetilo-2,2,6,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl Heptanedioate-2,2,6,6-D4 |
| CAS | 120811-82-7 |
| Fórmula molecular | C9 D4 H12 O4 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Heptanedioic-2,2,6,6-d4 acid, dimethyl ester (9 CI), Heptanedioic acid dimethyl ester-2,2,6,6-d4, Dimethyl 1,7-heptanedioate-2,2,6,6-d4, Pimelic acid-2,2,6,6-d4 dimethyl ester, Dimethyl heptanedioate-2,2,6,6-D4, Dimethyl pimelate-2,2,6,6-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H16O4/c1-12-8(10)6-4-3-5-7-9(11)13-2/h3-7H2,1-2H3/i6D2,7D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CCCC([2 H])([2 H])C(=O)OC)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2,2,6,6-tetradeuterioheptanodioato de dimetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 192.2456 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.13 g/mol |
| Mostrar más |