Learn More
Glutarato de dimetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10192570 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10192570 500 g Frasco de vidrio 500 g
10182570 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10192570 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 116235000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    103.65€ / 500 g
    Ahorro 11.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1119-40-0 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1119-40-0
Fórmula molecular C7H12O4
Peso molecular (g/mol) 160.17
Número MDL MFCD00008468
Clave InChI XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl glutarate, glutaric acid dimethyl ester, pentanedioic acid, dimethyl ester, methyl glutarate, glutaric acid, dimethyl ester, dbe 5, unii-1i9vfa346p, pentanedioic acid, 1,5-dimethyl ester, 1,5-dimethyl pentanedioate, pentanedioic acid dimethyl ester
PubChem CID 14242
Nombre IUPAC pentanodioato de dimetilo
SMILES COC(=O)CCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl glutarate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -37.0°C
Color Incolora
Densidad 1.0870g/mL
Punto de ebullición 210.0°C to 215.0°C
Temperatura de inflamación 103°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3O2C(CH2)3CO2CH3
Índice de refracción 1.4236 to 1.4256
Cantidad 500 g
Beilstein 02, 633
Índice Merck 15, 4509
Gravedad específica 1.087
Información de solubilidad Solubility in water: 53g/L
Viscosidad 2.5 mm2/s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido