Learn More
Glutarato de dimetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425797 100 g 100 g
11415797 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24359.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1119-40-0 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
Dimethyl glutarate is applied as paint and graffiti removers, nail polish removers, hand cleaners, adhesives, sealants and caulks, automotive cleaning products, bathroom and tile cleaners, general purpose cleaners, spot removers, floor maintenance products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El glutarato de dimetilo se utiliza para eliminar pintura y graffitis, así como en quitaesmaltes, productos de limpieza de manos, adhesivos, selladores y productos para calafatear, productos de limpieza para automóviles, limpiadores de baños y baldosas, limpiadores de uso general, quitamanchas y productos de mantenimiento de suelos.
Solubilidad
Soluble en agua. (53 g/l).
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1119-40-0
Fórmula molecular C7H12O4
Peso molecular (g/mol) 160.17
Número MDL MFCD00008468
Clave InChI XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl glutarate, glutaric acid dimethyl ester, pentanedioic acid, dimethyl ester, methyl glutarate, glutaric acid, dimethyl ester, dbe 5, unii-1i9vfa346p, pentanedioic acid, 1,5-dimethyl ester, 1,5-dimethyl pentanedioate, pentanedioic acid dimethyl ester
PubChem CID 14242
SMILES COC(=O)CCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl glutarate
Punto de fusión -37°C
Densidad 1.087
Punto de ebullición 213°C to 215°C
Temperatura de inflamación 103°C (217°F)
Índice de refracción 1.424
Cantidad 100 g
Beilstein 1771444
Índice Merck 14,4473
Información de solubilidad Soluble in water. (53g/L)
Nombre IUPAC pentanodioato de dimetilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 98%